Läs mer
Brady™ Hårda miljöer Multipurpose polyesteretiketter för M710 och BMP71
Produktkod. 17849194 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Form
17849194 12,7 x 25,4 mm Rektangel
17859154 4,75 x 25,4 mm Rektangel
17818944 6,35 x 22,86 mm Rektangel
17848814 6,99 x 25,4 mm Rektangel
17899044 9,53 x 25,4 mm Rektangel
17888864 25,4 x 25,4 mm Fyrkantig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17849194 Supplier Brady™ Supplier No. 173412
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
I lager
Hårda miljöer Multipurpose polyesteretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710 och BMP71 .
  • Permanent polyester (B-423) är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C till +110 °C (-94 F °till +230 °F)
  • Brady™ autentiska material fungerar sömlöst med Brady skrivare för förbättrad skrivar- och materialkommunikation, sömlös mobilappinteraktion och bättre prestanda och tillförlitlighet
  • Ett band krävs för att skriva ut detta material
Specifications
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 12,7 x 25,4 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-17-423