Läs mer
BTX™ Mini Micro-Grabber-kablar för elektroporatorer, positiva och negativa
Produktkod. 15487330
Change view
Pulsform:
Fyrkantsvåg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pulsform unitSize
15487330 Fyrkantsvåg Varje
1 options
Produktkod. 15487330 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa Mini Micro-Grabber-kablar för att ansluta externa enheter (Genetrodes , Genepaddles , Microslides , Meander Fusion Chamber) till BTX elektroporationsgeneratorer.
  • Flera ändamål baserat på elektrodtyp av intresse
  • Kompatibel med de flesta BTX System som t.ex ECM 2001+ och Gemini X2
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vävnadsskivkammare, oocyt, L-formad Genetrodes Elektroder
Produkttyp Adapterkabel
Spänning 100 V
Beskrivning Mini Micro-Grabber-kablar, positiva och negativa
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Bananplugg till Micrograbber
Gränssnitt Digital användare
Pulsform Fyrkantsvåg