Beskrivning
- Förenkling av högcelldensitets cellkulturens rensningsenhet.
- Ta bort celler, cellrester och DNA
- Optimerad för PCV högdensitetscellkultur CHO (5–8 % PCV)
- Ersättning av primära, sekundära och skyddsmembranklareringssteg.
- Typisk produktåterställning på 95+% (kapslar)
- Syntetiskt kromatografiskt skördematerial med kemiskt definierade extrakterbara ämnen.
- Förutsägbar skalning från upptäckt till tillverkning.
- Lägre total tillverkningskostnad jämfört med centrifugering och djupfiltrering.
- Lägre förbrukning av buffert och vatten jämfört med djupfiltrering.
- Kapslar passar in i laboratorie- till tillverkningsskalar-arbetsflöden.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (membran) | PES |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 6/Cs. |
| Typ | Kromatografifilter |