Läs mer
Thermo Scientific™ Harvest RC Centrate Chromatograph, Clarifier BC340
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Enkelstegs koncentrationsklarifikation för processkompression och effektivisering av processutveckling.
- Möjliggör minskad risk i förtydligandeprocessutveckling, uppskalning och tekniköverföring för snabbare hastighet till marknaden.
- Syntetiskt, funktionellt fibröst medium ger effektiv borttagning av lösliga föroreningar i centrat, inklusive DNA- och cellskjuvrelaterad submikronpartikelreduktion.
- Förutsägbar prestandaskalbarhet för konsekvent koncentrationsklargöring på olika processskalor.
- Den elektrostatiska separationsmekanismen med enkelläge och högkapacitetsmedia möjliggör produktåtervinning på 95 >%.
- Ger jämförbar utloppskvalitet som Harvest RC Chromatographic Clarifier för en modern klarningsplattform.
- Lägre förbrukning av buffert eller vatten jämfört med djupfiltrering.
- Alkaliresistenta kapslar för förhandsdesinfektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (membran) | Polyamid |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Kromatografifilter |