Läs mer
3M™ Skörda RC
Produktkod. 17387479 Handla allt 3M Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17387479 10 l
1 options
Produktkod. 17387479 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer EMP533HRC2FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Skörda RC är nästa generation inom skörde- och klarningsteknik för kulturer med hög celldensitet.
  • Enstegs, engångslösning för kromatografisk klarning.
  • Ersätter det primära, sekundära och skyddsmembranets klarningsstadier.
  • Ta bort celler, cellrester och DNA (< 500 ppb) från den skördade cellodlingsvätskan.
  • Hög mAb-produktåtervinning (90 till 95%).
  • Förutsägbart skalar från laboratorium till tillverkning.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 24.1 cm
Volym (metrisk) 10 l
Beskrivning Modell: BC1020