Läs mer
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17899786 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
12 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17899786 3 l
17829796 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17899786 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31268.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarpärlor under vidhäftande cellkulturproduktion.
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarpärlor under vidhäftande cellkulturproduktion. De Harvestainer System är ett slutet engångssystem som hjälper till att öka produktutbytet jämfört med traditionella metoder, samtidigt som kraven på rengöring på plats och ånga på plats och vatten för injektion minskar. Det eliminerar underhåll av utrustning och minskar processvalideringar, cykeltider och manuella slutdekanteringsprocesser.
För mindre eller större applikationer, Harvestainer Systemet är idealiskt för in-line mikrobärarseparation. 3 L och 12 L Harvestainer system består av en förmonterad bioprocessbehållare (BPC ) och bricka i en engångsenhet, där brickan fungerar som den sekundära inneslutningsanordningen. 25 L och 50 L Harvestainer system består av en 3D BPC med en trumma som sekundär inneslutningsanordning. De BPC har ett dopprör med dipbrunnsdesign för bättre dränering och minimal manipulation.
•Stängt system
• Skalbar för både mindre och större applikationer
• Hjälper till att leverera höga återhämtningsgrader
• Inline mikrobärarseparation
Ansökningar
• Adherent cellkulturproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Kvantitet 3 L
Slangstil TPE