Läs mer
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarkulor under produktion av adherent cellkultur. Systemet Harvestainer är ett slutet engångssystem som hjälper till att öka produktavkastningen jämfört med traditionella metoder, samtidigt som behovet av rengöring på plats och ånga på plats minskar samt vatten för injektionsanvändning. Det eliminerar utrustningsunderhåll och minskar processvalidering, cykeltider och manuella slutliga dekanteringsprocesser.
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarpärlor under vidhäftande cellkulturproduktion. De Harvestainer System är ett slutet engångssystem som hjälper till att öka produktutbytet jämfört med traditionella metoder, samtidigt som kraven på rengöring på plats och ånga på plats och vatten för injektion minskar. Det eliminerar underhåll av utrustning och minskar processvalideringar, cykeltider och manuella slutdekanteringsprocesser.
För mindre eller större applikationer, Harvestainer Systemet är idealiskt för in-line mikrobärarseparation. 3 L och 12 L Harvestainer system består av en förmonterad bioprocessbehållare (BPC ) och bricka i en engångsenhet, där brickan fungerar som den sekundära inneslutningsanordningen. 25 L och 50 L Harvestainer system består av en 3D BPC med en trumma som sekundär inneslutningsanordning. De BPC har ett dopprör med dipbrunnsdesign för bättre dränering och minimal manipulation.
• Stängt system
• Skalbar för både mindre och större applikationer
• Hjälper till att leverera höga återhämtningsgrader
• Inline
mikrobärarseparation Tillämpningar
•Adherent cellkulturproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PETG |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 3 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Harvestainer |