Läs mer
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
Produktkod. 17823355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
12 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17823355 12 l
17813355 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17823355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31078.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9690.00 SEK
    8291.25 SEK / Paket med 1
    Save 1398.75 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarkulor under produktion av vidhäftande cellkulturer.
Thermo Scientific™ Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarkulor under produktion av adherent cellkultur. Systemet Harvestainer är ett slutet engångssystem som hjälper till att öka produktavkastningen jämfört med traditionella metoder, samtidigt som behovet av rengöring på plats och ånga på plats minskar samt vatten för injektionsanvändning. Det eliminerar utrustningsunderhåll och minskar processvalidering, cykeltider och manuella slutliga dekanteringsprocesser.
För mindre eller större tillämpningar Harvestainer är systemet idealiskt för inline-separation av mikrobärare. 3 L- och 12 L-systemen Harvestainer består av en förmonterad bioprocessbehållare (BPC) och bricka i en engångsenhet, där brickan fungerar som sekundär inneslutningsenhet. 25 L och 50 L-systemen Harvestainer består av en 3D-enhet BPC med en trumma som sekundär inneslutningsanordning. Den BPC har ett dopprör med dipbrunnsdesign för bättre dränering och minimal manipulation.
  • Slutet system
  • Skalbart för både mindre och större applikationer
  • Hjälper till att leverera höga återhämtningshastigheter
  • Inline mikrobärarseparation
Tillämpningar: Produktion av adherent cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PETG
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 12 l
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Kvantitet 12 L
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Harvestainer