Läs mer
Hashishene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hashishene |
| CAS | 16626-39-4 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bicyclo[2.1.1]hexane, 5,5-dimethyl-1-vinyl- (7CI,8CI), 1-Ethenyl-5,5-dimethylbicyclo[2.1.1]hexane, 1-Vinyl-5,5-dimethyl[2.1.1]bicyclohexane, Hashishene, Bicyclo[2.1.1]hexane, 1-ethenyl-5,5-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-4-10-6-5-8(7-10)9(10,2)3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| LEDER | CC1(C)C2CCC1(C2)C=C |
| IUPAC-namn | 4-ethenyl-5,5-dimethylbicyclo[2.1.1]hexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.234 |
| Formel vikt | 136.125 |