Läs mer
Hashishene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hashishene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-4-10-6-5-8(7-10)9(10,2)3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 136.125 |