Läs mer
Fisherbrand™ Hastelloy Extern sond
Produktkod. 15323548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Isotemp Kokplattor och kokplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15323548 Isotemp Kokplattor och kokplattor Varje
1 options
Produktkod. 15323548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 SEK
    1044.07 SEK / Paket med 1
    Save 30.93 SEK
    2% Av
I lager
För användning med:Isotemp Kokplattor och kokplattor
Hastelloy PT1000 Temperatursond för användning med Isotemp och Isotemp Avancerade kokplattor och kokplattor
  • Hastelloy PT1000 Temperatursond
  • Temp. Område: 0 till 400 °C
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Isotemp Kokplattor och kokplattor
Temperatur (metrisk) 0 °C till 400 °C
Typ Sond