Läs mer
Thermo Scientific™ Hastelloy PT1000 extern sond
Produktkod. 15493660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15493660 Sond Varje
1 options
Produktkod. 15493660 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CIC0001449
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med:Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
För användning med: Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hastelloy PT1000 Extern sond, 0-°400 C, Hastelloy , för alla storlekar av Cimarec+ och SuperNuova+ Kokplattor och kokplattor
För användning med (utrustning) Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
Temperatur (metrisk) 0 °C till 400 °C
Typ Sond
Visa Digital