Läs mer
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| För användning med (applikation) | Peptide Synthesis |
| Produkttyp | Peptide Synthesis Resin |
| Kvantitet | 25 g |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Harts |