Läs mer
Brady™ Faroetikett PIC W009 ISO Säkerhetssymbol 'Varning, biologisk fara' 22 mm x 25 mm
Handla allt Brady ProdukterBeschreibung
Brady Etiketter och etikettskrivare, oavsett bänkskivor eller handhållna, erbjuder ett komplett utbud av funktioner och alternativ för att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv utskrift på en komplett materialserie.
För identifiering av farliga ämnen (HSID). Säkerheten på arbetsplatsen har nu blivit viktigare än någonsin. Farliga arbetsämnen utgör en ständig källa till fara. Minska risken med dessa symboler från Brady.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010:2011 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Svart på gult |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Etikett |
| Material | Laminerad polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Etikett |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.