Läs mer
3M™ Farovarningstejp
Produktkod. 17277790 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Rött
Svart med gula ränder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17277790 Rött
17267790 Svart med gula ränder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17277790 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100015266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4370.00 SEK
    2803.89 SEK / 24 rullar
    Save 1566.11 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Används för att markera farliga områden, utskjutande utrustning eller förhindra olyckor i fabriker, lager och sjukhus.
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Anpassad baksida gör vinyltejp idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
  • Gummilim ger bra omedelbar vidhäftning på många ytor
  • Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
  • Idealisk för märkning av applikationer i områden med lätt trafik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 767 i
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (metrisk) 50 mm
Färg Rött