Läs mer
3M™ Farovarningstejp
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Rött
Svart med gula ränder
Beskrivning
- Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
- Anpassad baksida gör vinyltejp idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
- Gummilim ger bra omedelbar vidhäftning på många ytor
- Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet
- Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
- Idealisk för märkning av applikationer i områden med lätt trafik
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 766 i |
| Mått (L x B) | 50 mm x 33 m |
| Längd (metrisk) | 33 m |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Färg | Svart med gula ränder |