Läs mer
Brady™ Etiketter för farliga kemikalier för B30-serien
Produktkod. 15931011 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visa:
L3B-layout
L4A-layout
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
15931011 L4A-layout Paket med 200
15921011 L3B-layout Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15931011 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 121649
Beräknad leverans: 15-12-2026
Förtryckta kemiska GHS/CLP-etiketter för BBP3X-, S3XXX- och i3300-skrivare.
  • Permanent akryllim
  • För släta och strukturerade ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Rött på vitt
Visa L4A-layout
Avsluta Glans
Material Vinyl (B-7569)
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av anläggningar, identifiering av riskkommunikation, elektrisk märkning
För användning med (utrustning) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000, S3100 och i5300 industriella etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 200 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 162 mm
Bredd (metrisk) 155 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Alternativt artikelnummer B30-262-7569-CLP4A