Läs mer
Brady™ Etiketter för farliga ämnen, 76 mm kärna
Beskrivning
- Levereras med förtryckta röda diamanter
- Redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Rött på vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polypropen (B-7594) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |