Läs mer
Brady™ Etiketter för farliga ämnen, 76 mm kärna
Produktkod. 15991021
Change view
Inkluderar:
1 diamant layout
2 Diamond Layout
3A diamantlayout
3B Diamond Layout
4A diamantlayout
4B Diamond Layout
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
15991021 4B Diamond Layout Paket med 1000
15941021 1 diamant layout Paket med 1000
15951021 2 Diamond Layout Paket med 1000
15961021 3A diamantlayout Paket med 1000
15971021 3B Diamond Layout Paket med 1000
15981021 4A diamantlayout Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15991021 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622288
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förtryckta, bänkskrivaretiketter för CLP-GHS-farliga ämnen.
  • Levereras med förtryckta röda diamanter
  • Redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polypropen (B-7594)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Inkluderar 4B Diamond Layout
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell THTCLP-M-L4B-7594-1
Antal per förpackning 1000-etikett(er) / Roll
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 115.4 mm
Mått (L x B) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Längd (engelska) 4,33 tum
Bredd (engelska) 2,95 tum
Bredd (metrisk) 75 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 75.00 mm
Höjd (engelska) 4,33 tum
Höjd (metrisk) 110 mm
Alternativt artikelnummer THTCLP-M-L4B-7594-1