Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Produktkod. 17816446 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
40 l
Produktkod. 17816446
Brand: asecos™ 27834
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller lagring av vattenföroreningar med en stålsump på varje lagringsnivå.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • 4 målade sumpar av stål som förvaringsnivåer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 51,65 tum.
Längd (metrisk) 1312.00 mm
Bredd (engelska) 51,65 tum.
Bredd (metrisk) 1312.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 17.20 tum.
Djup (metriskt) 437.00 mm
Vikt (engelska) 169.75 lb.
Vikt (metrisk) 77 kg