Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Produktkod. 17834625 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 l
40 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17834625 40 l
17816446 25 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17834625 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27836
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Racket för farliga ämnen tillhandahåller lagring av vattenföroreningar med en stålsump på varje lagringsnivå.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • 4 målade sumpar av stål som förvaringsnivåer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 51,65 tum.
Längd (metrisk) 1312.00 mm
Bredd (engelska) 51,65 tum.
Bredd (metrisk) 1312.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 246.92 lb.
Vikt (metrisk) 112 kg