Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Produktkod. 17896556 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17896556 205 l
17866526 25 l
17836526 30 l
17826556 32 l
17816436 41 l
17836356 45 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17896556 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27866
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av brandfarliga vätskor och vattenföroreningar.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Galvaniserade galler som lagernivåer och 1 bottensump av galvaniserat stål.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 54,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 205 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 48,66 tum.
Längd (metrisk) 1236.00 mm
Bredd (engelska) 48,66 tum.
Bredd (metrisk) 1236.00 mm
Höjd (engelska) 82,68 tum.
Höjd (metrisk) 2100.00 mm
Djup (engelska) 32,13 tum.
Djup (metriskt) 816.00 mm
Vikt (engelska) 242.51 lb.
Vikt (metrisk) 110 kg