Läs mer
asecos™ Farliga ämnen Utdragbart ställ
Produktkod. 17856466 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vikt (metrisk):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Produktkod. 17856466
Brand: asecos™ 27862
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av aggressiva kemikalier.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger.
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar.
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat).
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Sumpar av polyeten med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (såsom syror och alkalier).
Specifications
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 39,84 tum.
Längd (metrisk) 1012.00 mm
Bredd (engelska) 39,84 tum.
Bredd (metrisk) 1012.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 114.64 lb.
Vikt (metrisk) 52 kg