Läs mer
asecos™ Farliga ämnen Utdragbart ställ
Produktkod. 17866416 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vikt (metrisk):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17866416 30 l 64 kg
17826356 30 l 49 kg
17856466 30 l 52 kg
17876526 40 l 57 kg
17866496 40 l 64 kg
17896446 40 l 83 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17866416 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27858
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av aggressiva kemikalier.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger.
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar.
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat).
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Sumpar av polyeten med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (såsom syror och alkalier).
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 39,84 tum.
Längd (metrisk) 1012.00 mm
Bredd (engelska) 39,84 tum.
Bredd (metrisk) 1012.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 141.09 lb.
Vikt (metrisk) 64 kg