Läs mer
asecos™ Farliga ämnen Utdragbart ställ
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vikt (metrisk):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Beskrivning
- Galvaniserade stativramar
- Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger.
- Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar.
- Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat).
- Plattpaketleverans med monteringsanvisning
- Sumpar av polyeten med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (såsom syror och alkalier).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 10,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Material | Stål |
| Typ | Trumställ |
| Längd (engelska) | 51,65 tum. |
| Längd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Bredd (engelska) | 51,65 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Höjd (engelska) | 78,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2000.00 mm |
| Visa mer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur