Description
- Galvaniserade stativramar
- Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger.
- Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar.
- Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat).
- Plattpaketleverans med monteringsanvisning
- Sumpar av polyeten med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (såsom syror och alkalier).
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 10,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Material | Stål |
| Typ | Trumställ |
| Längd (engelska) | 51,65 tum. |
| Längd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Bredd (engelska) | 51,65 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Höjd (engelska) | 78,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2000.00 mm |
| Show More |