Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Produktkod. 17506646 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vikt (metrisk):
56 kg
59 kg
64 kg
71 kg
90 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17506646 30 l 59 kg
17816376 30 l 56 kg
17826506 30 l 71 kg
17846566 40 l 64 kg
17836466 40 l 90 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17506646 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av aggressiva kemikalier.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Racksystemet kan förlängas individuellt
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Olika lagringsnivåalternativ
  • Polyetensumpar med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (som syror och alkalier)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 41,73 tum.
Längd (metrisk) 1060.00 mm
Bredd (engelska) 41,73 tum.
Bredd (metrisk) 1060.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 130.07 lb.
Vikt (metrisk) 59 kg