Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Produktkod. 17816526 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
225 l
Vikt (metrisk):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17816526 20 l 55 kg
17886476 30 l 67 kg
17886416 32 l 66 kg
17896496 41 l 95 kg
17826576 45 l 82 kg
17816586 205 l 102 kg
17896406 205 l 110 kg
17836396 225 l 199 kg
17886186 225 l 217 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17816526 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27837
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av brandfarliga vätskor och vattenföroreningar.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Racksystemet kan förlängas individuellt
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Ställ med galvaniserad hylla som förvaringsnivåer
  • Uppsamlingssump
  • 100 mm markfrigång för transport med pallvagn
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 41,73 tum.
Längd (metrisk) 1060.00 mm
Bredd (engelska) 41,73 tum.
Bredd (metrisk) 1060.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 17.20 tum.
Djup (metriskt) 437.00 mm
Vikt (engelska) 121.25 lb.
Vikt (metrisk) 55 kg