Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Produktkod. 17846566 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
40 L
Vikt (metrisk):
56 kg
59 kg
64 kg
71 kg
90 kg
Produktkod. 17846566
Brand: asecos™ 27855
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av aggressiva kemikalier.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Racksystemet kan förlängas individuellt
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Olika lagringsnivåalternativ
  • Polyetensumpar med hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier (som syror och alkalier)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 L
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 53,54 tum.
Längd (metrisk) 1360.00 mm
Bredd (engelska) 53,54 tum.
Bredd (metrisk) 1360.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 141.09 lb.
Vikt (metrisk) 64 kg