Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Produktkod. 17886186 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
225 l
Vikt (metrisk):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17886186 225 l 217 kg
17816526 20 l 55 kg
17886476 30 l 67 kg
17886416 32 l 66 kg
17896496 41 l 95 kg
17826576 45 l 82 kg
17816586 205 l 102 kg
17896406 205 l 110 kg
17836396 225 l 199 kg
9 options
Produktkod. 17886186
Brand: asecos™ 27867
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av brandfarliga vätskor och vattenföroreningar.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Racksystemet kan förlängas individuellt
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Ställ med galvaniserad hylla som förvaringsnivåer
  • Uppsamlingssump
  • 100 mm markfrigång för transport med pallvagn
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 59,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 225 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 97,24 tum.
Längd (metrisk) 2470.00 mm
Bredd (engelska) 97,24 tum.
Bredd (metrisk) 2470.00 mm
Höjd (engelska) 82,68 tum.
Höjd (metrisk) 2100.00 mm
Djup (engelska) 32,13 tum.
Djup (metriskt) 816.00 mm
Vikt (engelska) 478.40 lb.
Vikt (metrisk) 217 kg