Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Produktkod. p-200003652 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
225 l
Vikt (metrisk):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
Produktkod. 17816526
Brand: asecos™ 27837
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av brandfarliga vätskor och vattenföroreningar.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Racksystemet kan förlängas individuellt
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Ställ med galvaniserad hylla som förvaringsnivåer
  • Uppsamlingssump
  • 100 mm markfrigång för transport med pallvagn
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 41,73 tum.
Längd (metrisk) 1060.00 mm
Bredd (engelska) 41,73 tum.
Bredd (metrisk) 1060.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 17.20 tum.
Djup (metriskt) 437.00 mm
Vikt (engelska) 121.25 lb.
Vikt (metrisk) 55 kg