Läs mer
New Pig™ HazMat Spill Kits
Produktkod. 12913585
Encompass_Preferred
Kapacitet (metrisk):
13,62 l
34,068 l
För användning med (applikation):
Syror, baser, okända
Syror, baser, okända ämnen Vätskeabsorption
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12913585
Brand: New Pig™ KIT320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 9 gal.
Kapacitet (metrisk) 34,068 l
Material Vinyl-laminated Nylon, Polypropylene
Typ Spill Response Bag
För användning med (applikation) Syror, baser, okända
Inkluderar 4 external dia. 3 in., 46 in. L PIG&trade, HazMat Chemical Absorbent Sock, 28 L x W: 20 x 15 in. PIG&trade, HazMat Mat Pad, 5 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags, 1 Instructions
Vikt (engelska) 11.9 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.