Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, 50 °C till 300 °C, Rostfritt stål
Produktkod. 10268740
Change view
Material för toppplatta:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
10268740 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 10268740 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17923.50 SEK
    12161.71 SEK / Paket med 1
    Save 5761.79 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Storlek: 7,9 x 24,3 tum, Pluggtyp: EU-stil
  • Robust konstruktion för kontinuerlig prestanda
  • Tillverkad av aluminiumlegering
  • Jämn temperatur garanteras över hela värmeytan
  • Asbestfri isolering
  • Huskonstruktion av högkvalitativt rostfritt stål nr 1.4301, varvid den centrala delen har sprutats i orange
  • Fyra justerbara fötter ger extra stabilitet
  • Anslutningskabel ca. 1,7m lång, 230 V/3200 W med Schuko-kontakt
Specifikationer
Kroppsmaterial Rostfritt stål
Material för toppplatta Rostfritt stål
Controllertyp Termostatisk
Storlek 7,9 x 24,3 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 24.3 lb.
Höjd (metrisk) 170 mm
Längd (metrisk) 618 mm
Vikt (metrisk) 11 kg
Bredd (metrisk) 610 mm
Wattal 2000 W
Elektriska krav 230 V, 2000 w
Pluggtyp Europa
Form Rektangel
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta