Läs mer
UVP HB-4000 Hybridiseringsinkubator, rostfritt stål
Produktkod. 12843396
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12843396 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12843396 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95034002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +10 °C till 80 °C i övre kammaren; Omgivningstemperatur +10 °C till 99,9 °C i nedre kammaren
Ger exakt och konsekvent temperaturkontroll, variabel rotationshastighet och finns i olika storlekar. Vissa enheter har andra funktioner för att öka ledigt labbutrymme. Kontrollerna styrs av knappsats, vippknapp och ratt.
HB-500
- En enhet i skrivbordsstorlek som är lämplig för nystartade laboratorier eller labb med låga krav på användning.
HB-1000
- En enhet i standardstorlek designad för upptagna labb. Enheterna kan staplas för att maximera arbetsutrymmet.
HL-2000
- HB-1000 ugn och CX-2000 tvärbindare kombinerade i en platsbesparande enhet.
HM-4000
- Inkluderar två fack som fungerar oberoende av varandra för att ge en mängd olika rörelser.
De UVP hybridiseringsugnsfamiljen är lämpliga för Southern, Northern och in situ hybridisering.
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt) Ambient +10° till °80 C (i överkammaren), Ambient +10° till 99,9 C (°i nedre kammaren)
Typ Hybridiseringsinkubator
Modell HB-4000
Spänning 230 V