Läs mer
IKA™ HB eco Värmebad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16285021 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16285021 4 l
1 options
Produktkod. 16285021 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020016337
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Värmebad med kompakt och ergonomisk design.
  • Kompakt och ergonomiskt värmebadkar
  • Max. mediatemperatur: 99 °C
  • Ergonomiska handtag
  • Temperaturdisplay
  • Växelvis visning av börvärde/aktuell temperatur
  • USB gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Kammarmaterial Stål, rostfritt
Kapacitet (metrisk) 4 l
För användning med (utrustning) RV 3
Temperaturområde Rumstemperatur till 99 °C
Visa Ja
Värmekapacitet Rumstemperatur till 99 °C
Temperatur (metrisk) Max 99 °C
Temperaturupplösning ±1 K
Mått (L x B x H) 330 x 190 x 325 mm
Diameter (metrisk) Yttre: 257 mm; Inre: 225 mm
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Spänning 100 till 120 V, 200 till 240 V
Wattal 1450 W