Läs mer
Horst™ HB Värmeband
Produktkod. 10799632
Change view
Längd (metrisk):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Wattal:
250 W
350 W
500 W
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Wattal unitSize
10799632 1,0 m 250 W Varje
10097021 1,5 m 350 W Varje
10250732 2,0 m 500 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10799632 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.00 SEK
    947.60 SEK / Paket med 1
    Save 438.40 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 1,0 m
Spänning 230 V
Modell HB
Längd (metrisk) nätsladd 0.5 m
Wattal 250 W
Bredd (metrisk) 30mm
Produkttyp Värmeband
För användning med (applikation) För mycket små slingradier