Läs mer
Horst™ HB Värmeband
Produktkod. p-8000267
Längd (metrisk):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Wattal:
250 W
350 W
500 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10799632
Brand: Horst™ 20202
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) 1,0 m
Spänning 230 V
Modell HB
Längd (metrisk) nätsladd 0.5 m
Wattal 250 W
Bredd (metrisk) 30mm
Produkttyp Värmeband
För användning med (applikation) För mycket små slingradier