Läs mer
Horst™ HB modell värmetejp
Produktkod. 10210592
Change view
Längd (metrisk):
0,5 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10210592 0,5 m Varje
10427511 3 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10210592 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 0.5 Lm
Mått (L x B x H) 0.5 Lm
Längd (metrisk) 0,5 m
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HB
Produkttyp Värmeband