Läs mer
Horst™ HB modell värmetejp
Produktkod. 10427511
Change view
Längd (metrisk):
0,5 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10427511 3 m Varje
10210592 0,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10427511 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2367.75 SEK
    1624.33 SEK / Paket med 1
    Save 743.42 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 3 Lm
Mått (L x B x H) 3 Lm
Längd (metrisk) 3 m
Spänning 230 V
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HB
Wattal 750w
Bredd (metrisk) 30mm
Produkttyp Värmeband
Temperatur (metrisk) 450 °C