Läs mer
HUBER HB45 Värmecirkulator
Höjd (metrisk):
405 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
HB45 med styrenhet 'Pilot ONE'
- Värmecirkulator
- Temperaturområde: 45 °C till 250 °C
- Värmekapacitet: 4,5kW
- Tryckpump max.: 55L/min / 0,9 bar
- Pumpanslutning: M24 x 1,5 hane
- Strömförsörjning: 400V 3 ∼N 50/60Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Säkerhetsklass III/FL, DIN 12876 |
| Temperaturområde | 45 °C till 250 °C |
| Typ | Värmecirkulator |
| Värmekapacitet | 4.5 kW |
| Material | Pump i rostfritt stål |
| Modell | HB45 |
| Temperaturstabilitet | ±0,01 °C |
| Bredd (metrisk) | 185 mm |
| Höjd (metrisk) | 405 mm |
| Elektriska krav | 400 V 3~N 50/60 Hz |
| Visa mer |