missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HBcAg Antibody (H3A4cc), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-2512C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HBcAg Monoclonal specifically detects HBcAg in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifikationer
| HBcAg | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| C | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant HBcAg. | |
| 0.2 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 944568 | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| H3A4cc | |
| Western Blot, ELISA | |
| c, Core antigen, HBc, HBcAg, Hepatitis B Virus core antigen | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Hepatitis B Core Antigen (H3A4) | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering