Läs mer
Lonza™ HBM™ Basalmedium, 500 ml
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Basalt medium.
- Innehåller inga tillväxtfaktorer cytokiner eller kosttillskott.
- För användning med HCM™ SingleQuots™ (CC-4182) tillväxttillskottspaket.
- I kombination med kosttillskott utgör detta medium ett mycket reproducerbart underhållsmedium för primära hepatocyter från alla arter.
- Slutmediet är serumfritt.
- Optimerad för hepatocytcellhälsa och kompatibel med hepatocyter av alla arter.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Produkttyp | Basal Medium |
| Kvantitet | 500 mL |
| pH | 7,2 till 7,6 |
| Färg | Klart |