Läs mer
IKA™ HBR 4 Control Värmebad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15573587 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15573587
Brand: IKA™ 0020003549
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindriskt värmebad med inbyggd magnetomrörare för att cirkulera tempereringsvätska.
  • Cylindrisk badform
  • Värmeelement integrerade i badets bas
  • Värmeöverföringsmedia kan vara lågviskös olja (50 mPas) eller vatten (H2O )
  • Värmeeffekt: 1000 W
  • Två bärhandtag
  • Steglös säkerhetstemperaturbegränsare enligt DIN 12877
  • Dubbelmantlad mantel skyddar mot brännskador
  • Digital display för mål-, faktisk- och säkerhetstemperaturer och hastighet
  • Integrerad magnetomrörardrift för att cirkulera tempereringsvätskan, vilket möjliggör bättre värmefördelning i badet
  • Med EU-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Steglös värmekontroll
Kapacitet (metrisk) 4 L
Visa LCD
Värmekapacitet 1000 w värmeeffekt, RT till 210 °C
Inkluderar RS 232-gränssnitt, extern temperaturgivare
Pluggtyp EU-kontakt
Höjd (metrisk) 250 mm
Höjd (metrisk) interiör 160 mm
Diameter (metrisk) 250 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Elektriska krav 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Spänning 230/115/100 V
Wattal 1020 w
Frekvens 50/60 Hz