Läs mer
Horst™ HBS modell Smooth Heating Tape
Mått (L x B):
0,5 liter
1 liter
1,5 liter
10 liter
2 liter
2,5 liter
3 liter
4 liter
5 liter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nominell spänning: 230 V∼
- Anslutningskabel: 0,5 m
- Tjocklek: 5,5 mm
- Bredd: 30 mm
- Min. böjradie: 10 mm
- Skyddsfläta: Nickel
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 3 liter |
| Mått (L x B x H) | 3 Lm |
| Elektriska krav | ∼230V spänning |
| Modell | HBS |
| Produkttyp | Smidig värmetejp |