Läs mer
Horst™ HBS modell Smooth Heating Tape
Produktkod. 10138401
Mått (L x B):
0.5 Lm
1 Lm
1.5 Lm
10 Lm
2 Lm
2.5 Lm
3 Lm
4 Lm
5 Lm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10138401
Brand: Horst™ 20311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna mångsidiga värmetejp uppfyller höga krav på värmeeffekt och driftstemperatur i torr miljö.
  • Nominell spänning: 230 V∼
  • Anslutningskabel: 0,5 m
  • Tjocklek: 5,5 mm
  • Min. böjradie: 10 mm
  • Skyddsfläta: Nickel
Specifikationer
Mått (L x B) 4 Lm
Längd (metrisk) 4 m
Spänning 230 V
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HBS
Längd (metrisk) nätsladd 0.5 m
Wattal 900w
Bredd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Smidig värmetejp
Temperatur (metrisk) 400 °C