Läs mer
Horst™ HBS modell Smooth Heating Tape
Produktkod. 10522512
Change view
Mått (L x B):
0,5 liter
1 liter
1,5 liter
10 liter
2 liter
2,5 liter
3 liter
4 liter
5 liter
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10522512 2 liter Varje
10608472 0,5 liter Varje
10047111 1,5 liter Varje
10689422 10 liter Varje
10408081 1 liter Varje
10037041 2,5 liter Varje
10057111 3 liter Varje
10660003 5 liter Varje
10138401 4 liter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10522512 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.25 SEK
    1331.85 SEK / Paket med 1
    Save 605.40 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Denna mångsidiga värmetejp uppfyller höga krav på värmeeffekt och driftstemperatur i torr miljö.
  • Nominell spänning: 230 V∼
  • Anslutningskabel: 0,5 m
  • Tjocklek: 5,5 mm
  • Bredd: 30 mm
  • Min. böjradie: 10 mm
  • Skyddsfläta: Nickel
Specifikationer
Mått (L x B) 2 liter
Mått (L x B x H) 2 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HBS
Produkttyp Smidig värmetejp