Läs mer
Horst™ HBS modell Smooth Heating Tape
Beskrivelse
- Nominell spänning: 230 V∼
- Anslutningskabel: 0,5 m
- Tjocklek: 5,5 mm
- Bredd: 30 mm
- Min. böjradie: 10 mm
- Skyddsfläta: Nickel
Tekniske data
Tekniske data
| Mått (L x B) | 0,5 liter |
| Mått (L x B x H) | 0.5 Lm |
| Elektriska krav | ∼230V spänning |
| Modell | HBS |
| Produkttyp | Smidig värmetejp |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?