Läs mer
Horst™ HBS modell Smooth Heating Tape
Produktkod. p-8005781
Mått (L x B):
0.5 Lm
1 Lm
1.5 Lm
10 Lm
2 Lm
2.5 Lm
3 Lm
4 Lm
5 Lm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10608472
Brand: Horst™ 20301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna mångsidiga värmetejp uppfyller höga krav på värmeeffekt och driftstemperatur i torr miljö.
  • Nominell spänning: 230 V∼
  • Anslutningskabel: 0,5 m
  • Tjocklek: 5,5 mm
  • Bredd: 30 mm
  • Min. böjradie: 10 mm
  • Skyddsfläta: Nickel
Specifikationer
Mått (L x B) 0.5 Lm
Mått (L x B x H) 0.5 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HBS
Produkttyp Smidig värmetejp