missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies HBSS with 10 mM HEPES, Without Phenol Red

Produktkod. 15214767
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15214767

Brand: STEMCELL Technologies 37150

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) with 10 mM HEPES, without phenol red

  • Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) can be used for diluting, washing, irrigating, or as a transporting solution for cell or tissue culture
  • It provides a buffering system to maintain the physiological pH range and osmotic balance of culture media, and provides cells with a source of water and essential inorganic ions, and a carbohydrate as an energy source
  • Selection of suitable nutrient medium is dependent on type of cell, culture conditions, and degree of chemical definition required for the cell culture application

Specifikationer

Kvantitet 500 ml
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.