Beskrivning
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14185-052). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Koncentrerade former av Gibco™ HBSS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstillfället (se protokoll för detaljer).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14185-052). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Koncentrerade former av Gibco™ HBSS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstillfället (se protokoll för detaljer).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | Hanks balanserade saltlösning, 500 ml, flytande, 10X koncentration, 5,8 till 6,1 pH, med glukos, 36 månaders hållbarhet, för däggdjurscellkultur |
| Koncentration | 10 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Med tillsatser | Glukos |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Inget natriumbikarbonat, Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 5,8 till 6,1 |
| Visa mer |